Documentos Principais
537985
Sigma-Aldrich
2-(2-Pyridyl)ethyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: ≥1.18 mmol/g loading
Sinônimo(s):
Pyridine-2 functionalized silica gel
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.22
Extensão da rotulagem
≥1.18 mmol/g loading
área da superfície
500 m2/g
tamanho de partícula
200-400 mesh
tamanho de poro
60 Å pore size
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)