Documentos Principais
538019
Sigma-Aldrich
2-Diphenylphosphinoethyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 0.7 mmol/g loading
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
Extensão da rotulagem
0.7 mmol/g loading
área da superfície
500 m2/g
tamanho de partícula
200-400 mesh
tamanho de poro
60 Å pore size
grupo funcional
phosphine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[SiH2].CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15P.H2OSi/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14;1-2/h3-12H,2H2,1H3;2H2
chave InChI
PWUAVLQPJXAPLL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)