552658
3-Bromopropyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading
Sinônimo(s):
Bromide-3 functionalized silica gel
About This Item
Produtos recomendados
Extensão da rotulagem
1.5 mmol/g loading
Nível de qualidade
área da superfície
500 m2/g
tamanho de partícula
200-400 mesh
tamanho de poro
60 Å pore size
cadeia de caracteres SMILES
O=[SiH2].CCCBr
InChI
1S/C3H7Br.H2OSi/c1-2-3-4;1-2/h2-3H2,1H3;2H2
chave InChI
MHCVEVAMXYXCCC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)