Documentos Principais
552887
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylammonium)propyl-functionalized silica gel, carbonate
200-400 mesh, extent of labeling: 0.8 mmol/g loading
Sinônimo(s):
TMA carbonate-3 functionalized silica gel
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Extensão da rotulagem
0.8 mmol/g loading
Nível de qualidade
área da superfície
500 m2/g
tamanho de partícula
200-400 mesh
tamanho de poro
60 Å pore size
cadeia de caracteres SMILES
O=[SiH2].O=[SiH2].[O-]C([O-])=O.CCC[N+](C)(C)C.CCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/2C6H16N.CH2O3.2H2OSi/c2*1-5-6-7(2,3)4;2-1(3)4;2*1-2/h2*5-6H2,1-4H3;(H2,2,3,4);2*2H2/q2*+1;;;/p-2
chave InChI
WMFSAHWNSGLABT-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Silica-bound base and acid scavenger including acidic phenols.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)