Key Documents
561843
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-N′-cyclohexylcarbodiimide, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinônimo(s):
N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide, polymer-bound
About This Item
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
reticulação
1 % cross-linked with divinylbenzene
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
Extensão da rotulagem
1.0-2.0 mmol/g loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
Aplicação
Polymer-supported coupling reagent. Used in the preparation of a dicarboxamidocyclopentanol library.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Weinshenker, G.
Organic Syntheses, 6, 951-951 (1988)
Synthesis of compound libraries based on 3,4-diaminocyclopentanol scaffolds.
Y Guan et al.
Journal of combinatorial chemistry, 2(4), 297-300 (2000-07-13)