Key Documents
424331
Sigma-Aldrich
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound
200-400 mesh, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Sinônimo(s):
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide polymer-bound, N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide polymer-bound, EDC polymer-bound
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
powder
reticulação
2 % cross-linked with divinylbenzene
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
Extensão da rotulagem
0.5-1.5 mmol/g loading
tamanho de partícula
200-400 mesh
cadeia de caracteres SMILES
CCN=C=NCCCN(C)C
Aplicação
Polymer-supported carbodiimide.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M.C. Desai et al.
Tetrahedron Letters, 34, 7685-7685 (1993)
Artigos
Carbodiimide-mediated peptide coupling remains to the most frequently used technique.