51731
Polysucrose 70-fluorescein isothiocyanate conjugate
average mol wt 60,000-80,000
Sinônimo(s):
FITC-Polysucrose 70, Fluorescein isothiocyanate-Polysucrose 70 conjugate
About This Item
Produtos recomendados
peso molecular
average mol wt 60,000-80,000
Nível de qualidade
fluorescência
λex 498 nm; λem 521 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Aplicação
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties