Documentos Principais
BCR613
Prostate specific antigen (protein mass)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
clinical
Formato
matrix material
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Nota de análise
For more information please see:
BCR613
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)