Key Documents
SAB4700979
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PSA antibody produced in mouse
clone A67-B/E3
Sinônimo(s):
Kallikrein-3, Prostate-specific antigen, Semenogelase, Seminin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A67-B/E3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
1.NM_001030047.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KLK3(354)
Descrição geral
The antibody A67-B/E3 reacts with prostate-specific antigen (PSA),a protein produced by normal prostate cells. The highest amounts of PSA are found in the seminal fluid.
Imunogênio
30 KDa protein fraction prepared from human seminal plasma
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Poli-L-lisina 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P4707
Poli-L-lisina