47614
Fluram
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥99.0% (UV)
Sinônimo(s):
Fluorescamine, 4-Phenylspiro-[furan-2(3H),1-phthalan]-3,3′-dione
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99.0% (UV)
pf
153-157 °C (lit.)
153-157 °C
solubilidade
acetonitrile: soluble
ethanol: soluble
fluorescência
λex 234 nm
λex 390 nm; λem 480 nm in 0.5 M borate pH 8.5 (after derivatization with L-leucine)
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC2(OC=C(C2=O)c3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C17H10O4/c18-15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-20-17(15)14-9-5-4-8-12(14)16(19)21-17/h1-10H
chave InChI
ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?