Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DO7, monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (453M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (453M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (453M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (453M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (453M-98)
fabricante/nome comercial
Cell Marque™
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotipo
IgG2bκ
controle
colon carcinoma
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
nuclear
Informações sobre genes
human ... TP53(7157)
Descrição geral
Qualidade
IVD | IVD | IVD | RUO |
Ligação
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)