26430
Chlortetracycline hydrochloride
BioReagent, suitable for fluorescence, from Streptomyces aureofaciens, ≥85.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
7-Chlorotetracycline hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Streptomyces aureofaciens
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥85.0% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
cor
faintly yellow to yellow
pf
210-215 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
adequação
suitable for fluorescence
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2CC3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H23ClN2O8.ClH/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t7?,8-,15-,21-,22-;/m0./s1
chave InChI
CBHYYLPALVVVEY-LYNLVHCPSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mode of Action: Inhibits protein synthesis (elongation) by preventing binding of aminoacyl-tRNA to the 30S subunit.
Antimicrobial spectrum: Gram-positive. Less active against Gram-negative bacteria than tetracycline.
Mode of Resistance: Loss of cell wall permeability.
Embalagem
Qualidade
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?