18726
Nα-Methyl-L-ornithine monohydrochloride
≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
(S)-5-Amino-2-(methylamino)pentanoic acid hydrochloride, N-Me-Orn-OH · HCl
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Nα-Methyl-L-ornithine monohydrochloride, ≥98% (TLC)
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +27.0±1.0°, c = 1 in 1 M HCl
composição
carbon, 38.7-40.2%
nitrogen, 14.9-15.7%
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN[C@@H](CCCN)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8-5(6(9)10)3-2-4-7;/h5,8H,2-4,7H2,1H3,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
chave InChI
OUPNMQRLBAANLP-JEDNCBNOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)