544051
L-Homophenylalanine hydrochloride
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +38°, c = 1 in 3 M HCl
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
262-265 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13);1H/t9-;/m0./s1
chave InChI
CHBMONIBOQCTCF-FVGYRXGTSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)