16986
Atto 700 NHS-ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (coupling to amine, HPLC)
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥90% (coupling to amine, HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
ATTO-TEC GmbH
transmitância
254 nm
700 nm
fluorescência
λex 681 nm; λem 713 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
(ethanol with 0.1% trifluoroacetic acid)
Absorção UV
λ: 687- 693 nm Amax
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3