16030
‘Brilliant Cresyl blue′
for microscopy (Vit.), mixture of toluidine blue and waterblue
Sinônimo(s):
‘Cresyl blue’
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy (Vit.)
Nível de qualidade
forma
powder
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
solubilidade
methanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥1000 at 630-640 nm in 50% ethanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3