860867
Brilliant Cresyl Blue ALD
Certified by the Biological Stain Commission
Sinônimo(s):
3-Amino-7-(diethylamino)-2-methylphenoxazin-5-ium (T-4)-tetrachlorozincate (2:1), Brilliant Blue C
Formulário
powder or crystals
composição
Dye content, ≥50%
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
pf
233-236 °C (lit.)
λmax
622 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥20000 at 237-241 nm in 50% ethanol at 0.005 g/L
≥20000 at 248-252 nm in 50% ethanol at 0.005 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CC\[N+](CC)=C1\C=CC2=Nc3cc(C)c(N)cc3OC2=C1.CC\[N+](CC)=C4\C=CC5=Nc6cc(C)c(N)cc6OC5=C4
InChI
1S/2C17H20N3O.4ClH.Zn/c2*1-4-20(5-2)12-6-7-14-16(9-12)21-17-10-13(18)11(3)8-15(17)19-14;;;;;/h2*6-10H,4-5,18H2,1-3H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
chave InChI
SIHASHFMDFXGSX-UHFFFAOYSA-J
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?