14871
BICINE
BioUltra, ≥99.5% (T)
Sinônimo(s):
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.5% (T)
Formulário
powder or crystals
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição
≤0.1%
perda
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
4.0-5.5 (25 °C, 1 M in H2O)
faixa de pH útil
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.070
λ: 280 nm Amax: 0.040
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
chave InChI
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?