RDD036
BICINE
Redi-Dri™, ≥99%, free-flowing
Sinônimo(s):
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Redi-Dri™
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
qualidade
free-flowing
faixa de pH útil
7.6-9.0
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
chave InChI
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- for SDS-PAGE or Western blot assay, for column wash buffer, to pH solutions, to make digestion buffer for GFP & FRET Microscopy
- labeling buffer to prepare antibody solution for labeing for fluorecent assays
Características e benefícios
- Redi-Dri™ design controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
- Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
- Eliminates clumps, for safer routine use in lab
- Maintains product moisture, quality, and attributes
Outras notas
Informações legais
produto comparável
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.