14844
BICINE 30% PEG 600 solution
0.1 M, pH 9.0±0.2 ( in neat)
Sinônimo(s):
BICINE, PEG Grid Screening Solution 24/Kit-No 36436, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
concentração
0.1 M
pH
9.0±0.2 ( in neat)
faixa de pH útil
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
densidade
1.06 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
chave InChI
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves