Documentos Principais
137256
SAFC
MES
EMPROVE® EVOLVE
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido 2-(N-morfolino)etanossulfônico, Ácido 4-morfolino-etanossulfônico
About This Item
Fórmula linear:
C6H13NO4S · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
213.25
Beilstein:
6350956
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EVOLVE
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin, microbial, and trace metals, tested
pH
5.5-6.7
faixa de pH útil
5.5-6.7
pKa (25 °C)
6.1
pKa 
6.1
pf
>300 °C (lit)
>300 °C (lit.)
adequação
suitable for manufacturing use
atividade externa
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
chave InChI
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
MES is a biological buffer often referred to as a “Good′s” buffer .The pKa of MES is 5.96 which makes MES an ideal candidate for cell culture media and protein based buffer formulations to maintain a stable environment in solution. MES is considered to be non-toxic to culture cell lines, highly water soluble and provides high solution clarity.MES is used in cell culture media, biopharmaceutical buffer formulations (both upstream and downstream), and diagnostic reagents. MES based buffers are used in purification bioprocesses of antibodies, peptides, proteins, blood components and growth factors.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)