Documentos Principais
6110-OP
Millipore
MES Monohydrate
OmniPur® Grade, >=99.0%
Sinônimo(s):
OmniPur® MES, Monohydrate
About This Item
Fórmula linear:
(C4H8ON)CH2CH2SO3H · H2O
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161704
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Formulário
crystalline powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
Condições de expedição
ambient
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
chave InChI
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Molecular biology grade.
Specifications:
pKa at 25°C: 5.50-6.50
Purity: ≥99.0%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3