fonte biológica
human esophagus
Nível de qualidade
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Modal number 58 chromosomal aberration at 11p13-15.
morfologia
Epithelial
produtos
Expression of actin imtermediate filaments and growth factors TGF?1, TGF?2, TGF?3, TGF? and platelet-derived growth factor A (PDGFA).
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
metastasis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Perfil do DNA
CSF1PO: 10
D13S317: 12,13
D16S539: 11,12
D5S818: 10
D7S820: 9,10
THO1: 8,9
TPOX: 9,12
vWA: 15,18
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)