VCaP Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 6020201, human prostate (metastasis), Epithelial
Sinônimo(s):
Human VCaP Cells, VCaP Cell Culture
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human prostate (metastasis)
embalagem
tube of 5 μg 06020201-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06020201-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Refer to reference (Korenchuk et al., 2001)
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Androgen receptor
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
metastasis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Perfil do DNA
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,12
D16S539: 9
D5S818: 12
D7S820: 9,12
THO1: 9.3
TPOX: 8,11
vWA: 18,19
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)