11012007
SK-GT-4 cell line human
Sinônimo(s):
SKGT4 Cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human esophagus
forma
liquid
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Modal number 59 chromosomal aberration at 11p13-15.
morfologia
Epithelial growing in islands
produtos
Expression of actin imtermediate filaments and growth factors TGF?1, TGF?2, TGF?3, TGF? and platelet-derived growth factor A (PDGFA). P53 mutation c.298C>T
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Aplicação
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3