10300
5α-Androstan-17β-ol-3-one
purum, ≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
17β-Hydroxy-5α-androstan-3-one, 4,5α-Dihydrotestosterone, Androstanolone, Stanolone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
esterilidade
non-sterile
grau
purum
Ensaio
≥99.0% (TLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +33±1°, c = 1% in ethanol
controle de medicamentos
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
pf
178-183 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
chave InChI
NVKAWKQGWWIWPM-ABEVXSGRSA-N
Outras notas
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?