Documentos Principais
06563
Sigma-Aldrich
Metotrexato
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinônimo(s):
L-Ametopterina, Ácido L-4-amino-N10-metilpteroilglutâmico, Antifolan, MTX, Metilaminopterina, Ácido 4-amino-10-metilfólico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H22N8O5 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
454.44 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]/D +21.0±2.0°
Impurezas
≤0.1% sulfated ash
pf
185-204 °C
solubilidade
water: insoluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
chave InChI
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
Informações sobre genes
human ... DHFR(1719)
Descrição geral
Methotrexateis an analog of folate. It shows anti-inflammatory effects throughseveral cellular mechanisms. The inhibition of dihydrofolate reductase reducesthe de novo synthesis of pyrimidines and purines, transmetylation ofphospholipids and proteins, and formation of polyamines.
Aplicação
Inibidora potente da di-hidrofolato redutase e agente em estudos antitumorais. Use para inibir a di-hidrofolato redutase em sistemas de expressão proteica à base de DHFR. Também tem efeitos imunossupressores em, por exemplo, artrite reumatoide.
Inibidora potente da di-hidrofolato redutase e agente em estudos antitumorais. Use para inibir a di-hidrofolato redutase em sistemas de expressão proteica à base de DHFR. Também é eficaz no tratamento de parasitas da malária Plasmodium vivax resistentes a pirimetamina.
Methotrexatehydrate has been used as a disease modifyinganti-rheumatic drug (DMARD) to study its effects on Ross River virus disease (RRVD) in mice models.
Outras notas
Folic acid antagonist. Potent inhibitor of dihydrofolate reductase.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Liver,Bone marrow
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Cefotaxima Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2099
Cefotaxima
RO-3306 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0569
RO-3306
Timidina powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
T1895
Timidina
D A Matthews et al.
Science (New York, N.Y.), 197(4302), 452-455 (1977-07-29)
A central eight-stranded beta-pleated sheet is the main feature of the polypeptide backbone folding in dihydrofolate reductase. The innermost four strands and two bridging helices are geometrically similar to but are connected in a different way from those in the
Methotrexate: new uses for an old drug.
Philip J Hashkes et al.
The Journal of pediatrics, 164(2), 231-236 (2013-11-30)
Johanna P Cremers et al.
Current opinion in pulmonary medicine, 19(5), 545-561 (2013-07-25)
Although glucocorticosteroids are considered the first-line treatment in sarcoidosis, refractory cases require alternatives, such as methotrexate (MTX). The aim of this study was to develop, on behalf of the World Association of Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders (WASOG), multinational evidence-based
Ian Joseph Cohen et al.
Pediatric blood & cancer, 61(1), 7-10 (2013-09-17)
To determine the optimal time of folinic acid rescue after methotrexate (MTX) treatment in patients with ALL, we selected and evaluated relevant studies that included doses, rescue delay, and side effects. Rescue at 42-48 hours resulted in considerable toxicity, except
Josef S Smolen et al.
Lancet (London, England), 383(9914), 321-332 (2013-10-31)
Biological agents offer good control of rheumatoid arthritis, but the long-term benefits of achieving low disease activity with a biological agent plus methotrexate or methotrexate alone are unclear. The OPTIMA trial assessed different treatment adjustment strategies in patients with early