SML0488
Dobesilate Calcium
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid calcium salt, 205E, Calcium 2,5-dihydroxybenzenesulfonate, Calcium Dobesilate, Hydroquinone calcium sulfonate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].Oc1ccc(O)c(c1)S([O-])(=O)=O.Oc2ccc(O)c(c2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2C6H6O5S.Ca/c2*7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;/h2*1-3,7-8H,(H,9,10,11);/q;;+2/p-2
chave InChI
QGNBTYAQAPLTMX-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to nitric oxide synthases for your research needs.