05989
Bixin
≥90.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Methyl hydrogen (9Z)-6,6′-diapocarotene-6,6’-dioate, 9-cis-6,6′-Diapo-ψ,ψ-carotenedioic acid 6-methyl ester, Natural orange 4
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
Formulário
powder
λ
in chloroform
Absorção UV
λ: 465-475 nm Amax
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(/C=C/C(O)=O)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C=C/C(OC)=O)C
CC(/C=C/C(O)=O)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C=C/C(OC)=O)C
InChI
1S/C25H30O4/c1-20(12-8-14-22(3)16-18-24(26)27)10-6-7-11-21(2)13-9-15-23(4)17-19-25(28)29-5/h6-19H,1-5H3,(H,26,27)/b7-6+,12-8+,13-9+,18-16+,19-17+,20-10+,21-11+,22-14+,23-15-
chave InChI
RAFGELQLHMBRHD-SLEZCNMESA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?