Documentos Principais
05420
Sigma-Aldrich
Albumina
lyophilized powder, ≥95.0% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
HSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
42010201
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (agarose gel electrophoresis)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
monomer calculated mol wt 66478 Da
técnica(s)
tissue culture: suitable
Impurezas
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
pH
7.0±0.2
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
chave InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALB(213)
Ações bioquímicas/fisiológicas
A albumina sérica funciona como proteína carreadora para esteroides, ácidos graxos e hormônios tiroidianos, além de ser vital na regulação das pressões osmóticas coloidais do sangue. Observa-se também que a albumina se liga a substâncias exógenas, especialmente medicamentos (p. ex., ibuprofeno, varfarina) e influencia fortemente a sua farmacocinética. O estresse oxidativo que leva a alterações no estado redox da albumina tem efeitos amplamente variados sobre a sua função fisiológica.
Outras notas
Vide mais informações em albumina sérica humana.
Review: Serum albumin
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Penelope Rice et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 174(6), 3676-3685 (2005-03-08)
We previously demonstrated that exposure to febrile-range hyperthermia (FRH) accelerates pathogen clearance and increases survival in murine experimental Klebsiella pneumoniae peritonitis. However, FRH accelerates lethal lung injury in a mouse model of pulmonary oxygen toxicity, suggesting that the lung may
T. Peters, Jr.
Adv. Prot. Chem., 37, 161-161 (1985)
Indu Sharma et al.
Fertility and sterility, 94(5), 1639-1646 (2009-12-01)
To investigate the in vitro effects of atorvastatin on lipopolysaccharide (LPS)-induced gene expression in endometrial-endometriotic stromal cells. In vitro experimental study using flow cytometry, ELISA, semiquantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction, and Western blot. Postgraduate Institute of Medical Education and
Zhenping Liu et al.
The review of diabetic studies : RDS, 5(4), 232-244 (2009-03-19)
The influence of glucose and fatty acids on beta-cell function is well established whereas little is known about the role of amino acids (AAs). Islets isolated from NMRI mice were incubated overnight. After preincubation, isolated islets as well as clonal
Kotaro Suzuki et al.
Cell, 134(3), 485-495 (2008-08-12)
Mast cells are known to play a pivotal role in allergic diseases. Cross-linking of the high-affinity receptor for IgE (FcepsilonRI) leads to degranulation and allergic inflammation; however, the regulatory mechanisms of IgE-dependent exocytosis remain unknown. We show here that IkappaB