00033
D-Arabinonic acid sodium salt
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
D-Arabonic acid sodium salt, Sodium D-arabinonate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(O[Na])=O
InChI
1S/C5H10O6.Na/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+;/m1./s1
chave InChI
IDBPBTCQINMQJK-PSRPMNHMSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)