71361
Sodium carbonate hydrate
purum p.a., ≥99.0% (calc. based on dry substance, T), 9-10 mol/mol water
Sinônimo(s):
Soda
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum p.a.
Ensaio
≥99.0% (calc. based on dry substance, T)
forma
crystals and lumps
fine crystals
Impurezas
9-10 mol/mol water
pH
12 (25 °C, 143 g/L)
solubilidade
water: soluble 142.3 g/L at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
chave InChI
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1