69850
Molybdenum(VI) oxide
puriss. p.a., 99.5%
Sinônimo(s):
Molybdenum trioxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
99.5%
Formulário
powder
pf
795 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤20 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤10 mg/kg
NH4+: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
chave InChI
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)