Documentos Principais
1.00403
Supelco
Molybdenum(VI) oxide
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Molybdenum(VI) oxide, Molybdenum trioxide, Molybdic acid anhydrous, Molybdic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
MoO3
Número CAS:
Peso molecular:
143.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
215-204-7
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥99.5% (precipitation titration)
Formulário:
solid
solubilidade:
0.49 g/L
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (precipitation titration)
Formulário
solid
potência
2689 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pf
795 °C
solubilidade
0.49 g/L
densidade
4.70 g/cm3 at 26 °C
densidade volumétrica
1200 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Mo.3O
chave InChI
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (precipitative titration): ≥ 99.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate, Arsenate, Silicate (as PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4