Documentos Principais
399531
Sigma-Aldrich
Molybdenum carbide
−325 mesh, 99.5%
About This Item
Fórmula linear:
Mo2C
Número CAS:
Peso molecular:
203.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99.5%
Formulário
powder
tamanho de partícula
−325 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[Mo]=C=[Mo]
InChI
1S/C.2Mo
chave InChI
QIJNJJZPYXGIQM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)