31219
Calcium hydroxide
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥96%
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
reag. Ph. Eur.
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥96%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.03% insoluble in hydrochloric acid
≤3% CaCO3
pH
12.4-12.6 (20 °C)
densidade
2.24 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤500 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O[Ca]O
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
chave InChI
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?