Documentos Principais
409944
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl vinyl ether
98%
Sinônimo(s):
3-[(Ethenyloxy)methyl]heptane, Vinyl 2-ethylhexyl ether
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
156.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
p.e.
177-178 °C (lit.)
pf
−85 °C (lit.)
densidade
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC=C
InChI
1S/C10H20O/c1-4-7-8-10(5-2)9-11-6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
chave InChI
DSSAWHFZNWVJEC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)