307653
Calcium hydrogenphosphate dihydrate
98%
Sinônimo(s):
Calcium hydrogen phosphate dihydrate, Calcium phosphate dibasic dihydrate
Ensaio
98%
Formulário
powder
densidade
2.31 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Ca++].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/Ca.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
chave InChI
XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)