Key Documents
262072
Sigma-Aldrich
Cloreto de lantânio(III)
ACS reagent
About This Item
Fórmula linear:
LaCl3 · 7H2O
Número CAS:
Peso molecular:
371.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.24
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
64.5-70.0% (ACS specification)
forma
crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Impurezas
≤0.01% insolubles
pf
91 °C (dec.) (lit.)
traços de cátion
Ca: ≤0.001%
Mg: ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.La.7H2O/h3*1H;;7*1H2/q;;;+3;;;;;;;/p-3
chave InChI
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Cloreto de lantânio(III) hepta-hidratado é um sal de lantânio hidratado. Ele pode ser usado como catalisador em síntese orgânica, bem como um ácido de Lewis suave. É um catalisador barato, prontamente disponível e resistente à umidade.
Aplicação
O cloreto de lantânio (III) hepta-hidratado pode ser usado como catalisador:
  • na preparação de uma série de 1H-indole-2,3-dionas a partir de anilinas e ácido oxálico sob condições sem solventes assistidas por micro-ondas.
  • Na condensação de Knoevenagel para a preparação de alcenos substituídos em condições livres de solvente.
  • Na síntese de derivados de piperidina altamente funcionalizados pela condensação de compostos de 1,3-dicarbonil com anilina e aldeídos aromáticos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Bloqueador do canal de cálcio
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Modified lanthanum catalysts for oxidative chlorination of methane.
Peringer E, et al.
Topics in Catalysis, 52(9), 1220-1231 (2009)
One-pot synthesis of 3, 4-dihydropyrimidin-2 (1H)-ones using lanthanum chloride as a catalyst.
Lu J, et al.
Tetrahedron Letters, 41(47), 9075-9078 (2000)
Syntheses, characterization, and biocidal aspects of O, O'-ditolyl/dibenzyldithiophosphates of lanthanum (III) and their adducts with nitrogen and phosphorus donor bases.
Syed A and Pandey SK.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 144(8), 1129-1140 (2013)
Supramolecular assemblies with water-soluble p-sulfonatothiacalix [6] arene lanthanide complexes: one-dimensional 'ladder-type'coordination polymers and one-dimensional hydrogen-bonded polymers.
Yamada M and Hamada F.
CrystEngComm, 15(28), 5703-5712 (2013)
Anna Citta et al.
Journal of inorganic biochemistry, 117, 18-24 (2012-10-20)
Lanthanum chloride (LaCl(3)) is a good inhibitor of both the cytosolic and mitochondrial thioredoxin reductase with IC(50) values of 1.75 and 7.46 μM, respectively. On the contrary, the related enzyme glutathione reductase is not inhibited by lanthanum ions even at