Key Documents
1.12219
Supelco
Cloreto de lantânio(III) hepta-hidratado 98%
for analysis
Sinônimo(s):
Cloreto de lantânio(III) hepta-hidratado 98%, Tricloreto de lantânio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl3La · 7H2O
Número CAS:
Peso molecular:
371.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-237-5
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
solid
potência
4184 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (25 °C, 100 g/L in H2O)
pf
91 °C (Elimination of water of crystallisation)
densidade volumétrica
900 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/3ClH.La.7H2O/h3*1H;;7*1H2/q;;;+3;;;;;;;/p-3
chave InChI
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Ligação
Substitui: LX0042; LX0042-3
Nota de análise
Identidade (análise elementar): passa no teste
Teor (complexométrico): ≥ 98%
Ca (cálcio): ≤ 0,001%
Mg (magnésio): ≤ 0,0001%
Cu (cobre): ≤ 0,0001%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
Pb (chumbo): ≤ 0,0001%
Zn (zinco): ≤ 0,0001%
Matéria insolúvel em água: ≤ 0,1%
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash