Documentos Principais
256412
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triclorobenzeno
suitable for HPLC, ≥99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3Cl3
Número CAS:
Peso molecular:
181.45
Beilstein:
956819
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.04
grau
HPLC grade
densidade de vapor
>6 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 40 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
solid or liquid
temperatura de autoignição
1060 °F
Lim. expl.
6.6 %, 150 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
<0.020% water
índice de refração
n20/D 1.571 (lit.)
p.e.
214 °C (lit.)
pf
16 °C (lit.)
solubilidade
water: insoluble
densidade
1.454 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 308 nm Amax: 1.00
λ: 310 nm Amax: 0.50
λ: 350 nm Amax: 0.05
λ: 375-400 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
chave InChI
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Aplicação de nanocomposto eletrofiado poliacrilonitrila/Zn-MOF-74@GO como adsorvente para extração em fase sólida online de clorobenzenos em amostras de água, solo e alimentos antes da análise por cromatografia líquida: Este artigo explora o uso de um nanocomposto eletrofiado poliacrilonitrila/Zn-MOF-74@GO para a extração de clorobenzenos, incluindo 1,2,4-triclorobenzeno, de várias amostras. O método mostra alta eficiência e seletividade, tornando-o adequado para aplicações ambientais e de segurança alimentar (Amini et al., 2021).
  • Síntese e imobilização de estrutura orgânica covalente funcionalizada-1 para separação por cromatografia eletromagnética: Esta pesquisa envolve a síntese e a aplicação de uma estrutura orgânica covalente funcionalizada para a separação eletrocromatográfica de vários compostos, incluindo clorobenzenos como 1,2,4-triclorobenzeno. O método mostra potencial para as ciências analíticas e de separação (Bao et al., 2021).
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Sorption and cosorption of 1, 2, 4-trichlorobenzene and tannic acid by organo-clays.
Dentel SK, et al.
Water Research, 32(12), 3689-3697 (1998)
The effect of trichlorobenzene solvent geometry on the morphologies of C60 nano/microcrystals produced from solution.
Liu DD, et al.
Materials Research Bulletin, 73, 65-69 (2016)
Synthesis and characterization of several Ni/NiAl2O4 catalysts active for the 1, 2, 4-trichlorobenzene hydrodechlorination.
Cesteros Y, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 25(4), 213-227 (2000)
Jie Cao et al.
The Science of the total environment, 409(11), 2336-2341 (2011-03-29)
Monodispersed carboxymethyl cellulose (CMC)-stabilized Fe-Cu bimetal nanoparticles with an average diameter of less than 20nm were successfully synthesized by a modified water-based approach. The as-resulting particles exhibit a core-shell structure and are quite uniform in size and shape. Batch experiments
Shijing Lin et al.
Journal of hazardous materials, 192(3), 1697-1704 (2011-07-30)
Co(3)O(4) was synthesized with cabbage-like, plate-like and sphere-like morphologies. The effect of different morphologies on the degradation of 1,2,4-trichlorobenzene (1,2,4-TrCB) was evaluated, and the cabbage-like Co(3)O(4) exhibited the highest reactivity. The degradation of 1,2,4-TrCB on the cabbage-like Co(3)O(4) is hypothesized