244120
Sodium perborate tetrahydrate
9-11% available Oxygen
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder or granules
Nível de qualidade
qualidade
9-11% available Oxygen
concentração
~6.5-7.5% NaOH (titration)
~9-11% (active oxygen basis (by Na2S2O3, titration))
pH
10-10.4 (25 °C, 10 g/L)
pf
60 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Na+].[O-]B1OO1
InChI
1S/BO3.Na.4H2O/c2-1-3-4-1;;;;;/h;;4*1H2/q-1;+1;;;;
chave InChI
IBDSNZLUHYKHQP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Transformation of iodoarenes to (diacetoxyiodo)arenes.
- Oxidation of Π-deficient azines to afford N-oxides.
- Oxidation of sulphur containing heterocyclic compounds to afford S,S-dioxides.
- Microwave-assisted oxidative hydration of various aromatic and aliphatic nitriles.
- Various oxidation reactions of anilines and sulphides.
- As a catalyst for the transformation of 2′-hydroxychalcones to flavanones.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?