200085
Mercury(II) bromide
ACS reagent
Sinônimo(s):
Mercuric bromide
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 136.5 °C)
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: mercury
Impurezas
≤0.05% insol. CH3OH
resíduo de redução
≤0.02%
cor
white to very faintly yellow
pb
322 °C (lit.)
pf
236 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.25%
cadeia de caracteres SMILES
Br[Hg]Br
InChI
1S/2BrH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3