16446
Xilenos
Sinônimo(s):
Mistura de isômeros de xileno
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
18 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
Lim. expl.
7 %
Impurezas
≤0.002% non-volatile matter
≥96% total isomers (GC)
índice de refração
n20/D 1.4960-1.4990
n20/D 1.497 (lit.)
p.e.
137-140 °C (lit.)
pf
-34 °C
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
chave InChI
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?