132950
Clorofórmio
ReagentPlus®, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Sinônimo(s):
Tricloreto de metilidino, Triclorometano
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99.8%
forma
liquid
contém
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impurezas
≤0.03% (water)
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
pb
60.5-61.5 °C (lit.)
pf
−63 °C (lit.)
densidade
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash