01148
Sodium fluoride
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 98.5-100.5% (calc. to the dried substance)
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1.4 mmHg ( 0 °C)
grau
puriss.
Ensaio
98.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Formulário
powder
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Impurezas
acidity or alkalinity, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.1% free alkali (as NaOH)
≤0.2% free acid (as HF)
≤0.2% sodium hexafluorosilicate (Na2SiF6)
perda
≤0.5% loss on drying, 150 °C
pf
993 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤50 mg/kg
adequação
complies for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
[F-].[Na+]
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?