Y0001682
Gemcitabine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2′,2′-Difluoro-2′-deoxyuridine, 2′-Deoxy-2′,2′-difluorouridine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
gemcitabine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1([C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO)[n]2[c]([nH][c](cc2)=O)=O)F
InChI
1S/C9H10F2N2O5/c10-9(11)6(16)4(3-14)18-7(9)13-2-1-5(15)12-8(13)17/h1-2,4,6-7,14,16H,3H2,(H,12,15,17)/t4-,6-,7-/m1/s1
chave InChI
FIRDBEQIJQERSE-QPPQHZFASA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)