Y0001406
Glucosamine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
D-(+)-Glucosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-glucose hydrochloride, Chitosamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
EP Reference Standard
família API
glucosamine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
190-194 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
chave InChI
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)