346299
D(+)Glucosamine, Hydrochloride
Sinônimo(s):
D(+)Glucosamine, Hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-glucose, Chitosamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (by Assay)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].NC(C(O)C(O)C(O)CO)C=O.[H+]
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H
chave InChI
CBOJBBMQJBVCMW-UHFFFAOYSA-N
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3