G0259
D-Glucosaminic acid
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
2-Amino-2-deoxy-D-gluconic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D -15.0 to -14.0 °, c = 2.5% (w/v) in hydrochloric acid
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
cor
white to off-white
pf
235 °C
solubilidade
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO6/c7-3(6(12)13)5(11)4(10)2(9)1-8/h2-5,8-11H,1,7H2,(H,12,13)/t2-,3-,4-,5-/m1/s1
chave InChI
UFYKDFXCZBTLOO-TXICZTDVSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?